Key Documents
AB15708C3
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-beta III tubulina, conjugado con Cy3
from rabbit, CY3 conjugate
Sinónimos:
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
General description
La tubulina es una de los varios miembros de una pequeña familia de proteínas globulares que polimerizan para formar las estructuras citoesqueléticas llamadas microtúbulos. Los miembros más comunes de la familia de la tubulina son la α-tubulina y la β-tubulina. Los dímeros de tubulina, normalmente compuestos por subunidades de α y β-tubulina, se ensamblan en microtúbulos formando polímeros grandes. La β-III tubulina es una subunidad única de los microtúbulos que se encuentra expresada casi exclusivamente en las neuronas. Debido al patrón de expresión único de la β-III tubulina, a menudo se utiliza como un marcador para identificar las células neuronales con respecto a otras células cerebrales como las de la glía, que no la expresan. La β-III tubulina sirve también como marcador citoarquitectónico, ya que se encuentra principalmente dentro de extensiones del axón.
Immunogen
Péptido lineal sintético correspondiente a la tubulina beta III humana.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-beta III tubulina, conjugado con Cy3, está validado para utilizarse en ICC para la detección de beta III tubulina.
Subcategoría de investigación
Marcadores neuronales y gliales
Neurofilamento y metabolismo neuronal
Quality
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células corticales de rata E18.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:100 de este anticuerpo detectó la beta III tubulina en células de la corteza de rata E18.
Target description
50 kDa calculados
Physical form
Policlonal de conejo purificada conjugada con Cy3 en PBS con azida sódica al 0,1 % y 15 mg/ml de BSA.
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células corticales de rata E18
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Andrew J Matamoros et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(11), 2011-2024 (2019-01-17)
Fidgetin is a microtubule-severing protein that pares back the labile domains of microtubules in the axon. Experimental depletion of fidgetin results in elongation of the labile domains of microtubules and faster axonal growth. To test whether fidgetin knockdown assists axonal