AB15302-I
Anti-ProSAP2
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 3, Shank3, Proline-rich synapse-associated protein 2, SPANK-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rat, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SHANK3(85358)
rat ... Shank3(59312)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ProSAP2 in 10 µg of rat brain microsomal preparation.