Documentos clave
AB1413-I
Sigma-Aldrich
Anti-interleucina-1β
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Interleukin-1 beta, IL-1 beta, IL-1b, IL-1beta
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
gerbil (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
gerbil ... Il1B(110551400)
hamster ... Il1B(100775079)
mouse ... Il1B(16176)
rat ... Il1B(24494)
Descripción general
La interleucina-1 beta (UniProt; también conocida como IL-1 beta, IL-1b, IL-1beta) está codificada por el gen Il1b (ID del gen 16176) en especies murinas. La interleucina-1 (IL-1) es una citocina que desempeña un papel central en la regulación de la inflamación aguda y crónica. Dos formas de IL-1, la IL-1a y la IL-1b, se transcriben a partir de dos genes separados e intervienen en efectos biológicos similares, pero no completamente superpuestos, a través del receptor IL-1 tipo 1 ligado a la membrana (IL-1R1). Estudios en los que se utilizaron ratones con los genes para la IL1a y la IL1b desactivados demostraron que la IL-1 , pero no la IL-1 , interviene en la producción de anticuerpos dependientes de células T a través de la activación de células T específica de antígenos. La unión de la IL-1 al dominio extracelular del IL1R1 promueve el reclutamiento de la proteína accesoria del receptor de la IL-1 y la posterior transducción de la señal mediada por los dominios citoplásmicos del IL-1R1 y el IL1-R2. El receptor tipo 2 de la IL-1 (IL1R2) no puede iniciar la señalización y actúa sólo como receptor señuelo. Los receptores solubles para la IL-1 (sIL-1R) se producen por escisión proteolítica de los receptores unidos a la membrana o por empalme alternativo y actúan como inhibidores naturales al competir con los IL1R unidos a la membrana por la unión de la IL-1. La IL-1 beta murina se produce con una secuencia propeptídica (a.a. 1-117), que es elimina después de la traducción para producir la proteína madura (a.a. 118-269).
Especificidad
Este anticuerpo policlonal de conejo detectó tanto la forma madura de ~17 kDa como la proforma de ~30 kDa de la IL-1beta murina. La secuencia correspondiente en la IL-1beta humana difiere de la del inmunógeno en un solo aminoácido. En la IL-1alpha no se encuentra la secuencia inmunógena.
Inmunógeno
Péptido lineal conjugado con KLH correspondiente a una región del interior de la mitad C-terminal de la secuencia IL-1beta madura murina y de rata.
Aplicación
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 2 µg/ml de un lote representativo detectaron IL-1beta pro y madura en 10 µg de lisados de tejido testicular de ratón y células RAW264,7 estimuladas por LPS, respectivamente.
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Este anticuerpo policlonal anti-interleucina-1 de conejo, Nº de ref. AB1413-I, está validado para su uso en inmunoelectrotransferencia para la detección de la interleucina-1 .
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células NIH/3T3.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): 2 µg/ml de este anticuerpo detectó la IL-1beta en 10 µg del lisado de células NIH/3T3.
Descripción de destino
~ 17/30 kDa observados. 17.39/30.93 kDa (madura/proforma de ratón), 17.32/30.64 kDa (madura/proforma de rata) calculados. Pueden observarse bandas no caracterizadas en algunos lisados.
Ligadura / enlace
Sustituye a: AB1413
Forma física
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Purificada por afinidad
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Morphine and HIV-1 gp120 cooperatively promote pathogenesis in the spinal pain neural circuit.
Yuqiang Shi et al.
Molecular pain, 15, 1744806919868380-1744806919868380 (2019-08-02)
Qianyu Zhang et al.
Frontiers in nutrition, 9, 854655-854655 (2022-07-16)
Radiological therapy/examination is the primary source of artificial radiation exposure in humans. While its application has contributed to major advances in disease diagnosis and treatment, ionizing radiation exposure is associated with ovarian damage. The use of natural products, either alone
Jaehyun Bae et al.
Scientific reports, 12(1), 13595-13595 (2022-08-11)
The α-glucosidase inhibitor (α-GI) delays the intestinal absorption of glucose, which reduces postprandial hepatic glucose intake. This mechanism is considered to be effective in treating non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Here, we investigated the effect of voglibose, an α-glucosidase inhibitor
Mohammad Harun-Or-Rashid et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 313-313 (2018-11-15)
Glaucoma is a chronic degenerative disease for which inflammation is considered to play a pivotal role in the pathogenesis and progression. In this study, we examined the impact of a ketogenic diet on the inflammation evident in glaucoma as a
Yuqiang Shi et al.
Journal of neuroimmune pharmacology : the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology, 16(3), 581-591 (2020-08-23)
Many HIV patients develop chronic pain and use opioid-derived medicine as primary analgesics. Emerging clinical evidence suggests that chronic use of opioid analgesics paradoxically heightens pain states in patients. This side effect of opioid analgesics has a significant negative impact