Documentos clave
96100006
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Vantage
técnicas
protein purification: suitable
Diámetro
1.1 cm (0.4 in.)