8.51030
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine
Novabiochem®
Sinónimos:
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine, 5(6)-TAMRA
About This Item
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: fluorescent-labelling reagent
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
mp
>300 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Cl.N(C)(C)c5cc6[o+]c7c(c(c6cc5)c8c(cccc8C(=O)O)C(=O)[O-])ccc(c7)N(C)C.N(C)(C)c1cc2[o+]c3c(c(c2cc1)c4c(ccc(c4)C(=O)O)C(=O)[O-])ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/2C25H22N2O5.2ClH/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31;1-26(2)14-8-10-16-20(12-14)32-21-13-15(27(3)4)9-11-17(21)22(16)23-18(24(28)29)6-5-7-19(23)25(30)31;;/h2*5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31);2*1H
Clave InChI
HMIPWWWHTRTUAD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011C)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable