Documentos clave
8.43845
Sigma-Aldrich
Selenium disulfide
for synthesis
Sinónimos:
Selenium disulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
S2Se
Número de CAS:
Peso molecular:
143.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-303-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Se](=S)=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
Clave InChI
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable