Documentos clave
8.41864
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucuronolactone
for synthesis
Sinónimos:
D-(+)-Glucuronolactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O6
Número de CAS:
Peso molecular:
176.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
251-053-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (acidimetric)
Formulario
solid
mp
170-175 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H](C1=O)O)O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Clave InChI
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in water): +17.0 - +19.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2