Documentos clave
8.41774
Sigma-Aldrich
DL-Carnitine hydrochloride
for synthesis
Sinónimos:
DL-Carnitine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H16ClNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
197.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
207-309-1
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
pH
1.8-2.5 (100 g/L in H2O)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+](CC(O)CC(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
Clave InChI
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 194 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable