Documentos clave
8.41535
Sigma-Aldrich
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
for synthesis
Sinónimos:
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, 1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
223.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
201-567-9
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (acidimetric)
Formulario
powder
mp
240-241 °C
densidad
1.67 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(cc1)N)cccc2
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable