Documentos clave
8.41089
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-buten-2-ol
for synthesis
Sinónimos:
2-Methyl-3-buten-2-ol, Dimethyl vinyl carbinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
204-068-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
137 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
380 °C
potencia
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.5-9.4 % (v/v)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
98-99 °C/1013 hPa
mp
-28 °C
temperatura de transición
flash point 11 °C
densidad
0.824 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(C)(C)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
Clave InChI
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.826
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup