Key Documents
8.22299
Sigma-Aldrich
Piperidina
for synthesis
Sinónimos:
Piperidina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
85.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-813-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
34 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °C
potency
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-10.3 % (v/v)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.77 cSt(20 °C)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-10.8 °C
transition temp
flash point 16 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
General description
La piperidina es una amina heterocíclica con un anillo de seis miembros que contiene cinco puentes de metileno (-CH2-) y un puente de amina (-NH-). Numerosos alcaloides, productos farmacéuticos, agroquímicos e intermedios sintéticos y biológicos contienen el resto de piperidina. Entre las aplicaciones comerciales de la piperidina se cuentan: disolvente para agentes de curado y resinas epoxi. En síntesis orgánica, actúa como intermediario.
Application
La piperidina se utiliza:
  • Como agente director de estructura orgánica en la síntesis del precursor titan-borosilicato.
  • Como disolución de reserva común con NMP (1-metil-2-pirrolidinona) para desproteger el grupo Fmoc en la preparación de péptidos cíclicos N-metilados.
Features and Benefits
La piperidina es más básica que la piridina y también es un buen nucleófilo.
Analysis Note
Valoración (GC, % de área): ≥ 99,0 % (a/a)
Densidad (d 20 °C; 4 °C): 0,861 - 0,863
Agua (K. F.): ≤ 0,50 %
Identidad (IR): pasa la prueba
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis of expanded titanosilicate MWW-related materials from a pure silica precursor
Moliner M and Corma A
Chemistry of Materials, 24(22), 4371-4375 (2012)
Heterocyclic chemistry
Sainsbury M
Royal Society of Chemistry, 8 (2001)
Jayanta Chatterjee et al.
Nature protocols, 7(3), 432-444 (2012-02-11)
This protocol presents a detailed description of the synthesis of N-methylated cyclic peptides. N-methylation is a powerful technique to modulate the physicochemical properties of peptides by introducing one or more methyl groups into the peptidic amide bonds. Together with peptide