8.21987
Chloroethane
for synthesis
Sinónimos:
Chloroethane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1342 hPa ( 20 °C)
Formulario
gas
temp. de autoignición
510 °C
lim. expl.
3.6-14.8 % (v/v)
bp
12 °C/1013 hPa
mp
-142 °C
temperatura de transición
flash point -43 °C
solubilidad
5.8 g/L (slow decomposition)
densidad
0.92 g/cm3 at 6 °C
cadena SMILES
ClCC
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
Clave InChI
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
-50.0 °C - closed cup