Documentos clave
8.20993
Sigma-Aldrich
Phenylacetic acid
for synthesis
Sinónimos:
Phenylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
203-148-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.33 hPa ( 97 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
265 °C/1013 hPa
mp
74-77 °C
temperatura de transición
flash point 132 °C
solubilidad
1.58 g/L
densidad
1.091 g/cm3 at 97 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
Clave InChI
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
269.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
132 °C