Documentos clave
8.20756
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal)
for synthesis
Sinónimos:
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal), 1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Malondialdehyde tetramethyl acetal
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
203-037-2
NACRES:
NA.22
presión de vapor
1.7 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
2440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
Viscosidad cinemática
1.75 cSt(20 °C)
bp
183 °C
temperatura de transición
flash point 57 °C
densidad
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C(OC)CC(OC)OC)C
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clave InChI
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - DIN 51755 Part 1
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - DIN 51755 Part 1