Documentos clave
8.20015
Sigma-Aldrich
1-Adamantaneammonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
1-Adamantaneammonium chloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
187.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
211-560-2
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
360 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H3][C@]21C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H](C1)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
Clave InChI
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable