Documentos clave
8.18677
Sigma-Aldrich
Lauraldehyde
for synthesis
Sinónimos:
Lauraldehyde, Dodecanal, Dodecylaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)10CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
184.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
203-983-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<300 hPa ( 50 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
200 °C
potencia
23000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237-239 °C/1013 hPa
mp
11-13 °C
temperatura de transición
flash point 101 °C
densidad
0.83 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
Clave InChI
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.840
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup