Documentos clave
8.18613
Sigma-Aldrich
Methyl myristate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl myristate, Myristic acid methyl ester, Methyl tetradecanoate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)12COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
242.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
204-680-1
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.065 Pa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
bp
295 °C/1001 hPa
mp
18 °C
temperatura de transición
flash point 112 °C
densidad
0.867 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Clave InChI
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112.0 °C - closed cup