8.18431
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
for synthesis
Sinónimos:
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, Ethylene glycol mono(2-aminoethyl) ether
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
370 °C
potencia
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.0-15.5 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
218-224 °C/1013 mbar
mp
-11 °C
temperatura de transición
flash point 127 °C
densidad
1.06 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NCCOCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
Clave InChI
GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.054 - 1.055
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
260.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
127 °C