Documentos clave
8.18246
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinónimos:
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)4NBF4
Número de CAS:
Peso molecular:
217.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
207-055-1
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥97.0% (acidimetric)
Formulario:
crystals
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (acidimetric)
Formulario
crystals
mp
365-368 °C
densidad aparente
400 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[B]([F-])(F)(F)F.[N+](CC)(CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Assay (ex H₃BO₃): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable