Documentos clave
8.18238
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
≥97% (NMR)
Sinónimos:
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H17BF4O
Número de CAS:
Peso molecular:
396.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
207-186-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
≥97% (NMR)
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[B-](F)(F)(F)F.[o+]1c(cc(cc1c4ccccc4)c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C23H17O.BF4/c1-4-10-18(11-5-1)21-16-22(19-12-6-2-7-13-19)24-23(17-21)20-14-8-3-9-15-20;2-1(3,4)5/h1-17H;/q+1;-1
InChI key
VQYPWMWEJGDSTF-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Analysis Note
Identity (NMR, 1H): passes test
Assay (NMR): ≥ 97.0 %
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3