Documentos clave
8.14645
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
Tetra-n-butylammonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H36ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
277.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
214-195-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
41-44 °C
temperatura de transición
flash point 110 °C
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Might contain up to 5% bromide.
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C