Documentos clave
8.14347
Sigma-Aldrich
Lithium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinónimos:
Lithium tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BF4Li
Número de CAS:
Peso molecular:
93.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
238-178-9
NACRES:
NA.22
grado
for synthesis
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (acidimetric)
Formulario
powder
potencia
1638 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
324 °C (decomposition)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[B]([Li])(F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clave InChI
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable