Documentos clave
8.14226
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylacetylene
for synthesis
Sinónimos:
Trimethylsilylacetylene, Ethinyltrimethylsilane
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10Si
Número de CAS:
Peso molecular:
98.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
213-919-9
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
52-53 °C
temperatura de transición
flash point -34 °C
densidad
0.71 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
Clave InChI
CWMFRHBXRUITQE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.709 - 0.711
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-29.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-34 °C