Documentos clave
8.14160
Sigma-Aldrich
2,5-Piperazinedione
for synthesis
Sinónimos:
2,5-Piperazinedione, Glycinanhydride, 2,5-Diketopiperazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
203-411-5
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
solubilidad
142 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1CC(=O)NCC1=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
Clave InChI
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable