Key Documents
810664
Sigma-Aldrich
Seroalbúmina bovina Probumin® calidad reactiva
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
Sinónimos:
Albúmina, BSA, Fracción V, Seroalbúmina bovina, Suero bovino
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
41141801
product name
Seroalbúmina bovina Probumin® calidad reactiva, pack of 100 g
biological source
bovine serum
Quality Level
grade
reagent grade
assay
≥98% (purity)
form
lyophilized powder
shelf life
48 mo.
purified by
heat shock fractionation
packaging
pack of 100 g
manufacturer/tradename
Probumin®
origin
USA origin
Free Fatty Acid Content content
0.0-1.0 mg (per gram)
Total lipids content
0.0-3.5 mg (per gram)
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
impurities
0.0-0.5 mg/g L-Lactate
0.0-4.0 mg/dL Uric Acid
0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen
loss
≤5%
pH range
6.8-7.2
anion traces
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
cation traces
Fe: 0.0-5.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
heavy metals: 0.0-20.0 μg/g (Cu, Fe, Pb, Zn)
foreign activity
Tested for IgG
storage temp.
2-8°C
General description
Fabricado mediante un proceso de fraccionamiento mediante choque térmico patentado, utilizando ácido caprílico como estabilizador de la albúmina. Este polvo de BSA se trata con disolvente y es extensamente diafiltrado. Este producto de albúmina bovina tiene poco contenido de sodio y una pureza >=98 %; la pureza típica es del 100 %.
Legal Information
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Los grados del BSA Probumin® se distinguen por diferencias en la producción. La utilización de términos como ′Calidad para diagnóstico′ o ′Calidad para vacuna′ en los nombres de los productos sólo indica que los clientes utilizan dichos productos normalmente en esas aplicaciones. Nosotros no hemos calificado cada producto en cada aplicación concebible. Los usuarios deberán calificar los grados BSA de Probumin® utilizando los reactivos, las condiciones y las restricciones específicos de su análisis.
Sólo para uso posterior en fabricación. No indicado para consumo humano ni de animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Artículos
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.