8.08326
4-Toluenesulfonyl chloride
for synthesis
Sinónimos:
4-Toluenesulfonyl chloride
About This Item
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
potencia
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
67 °C
temperatura de transición
flash point 128 °C
densidad
1.49 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
800 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Cl)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
Clave InChI
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Neurophysiological research on neurotransmitter receptors: Employing Dopamine-D4 hydrochloride solution in studies to investigate the postsynaptic inhibition of GABAergic currents by dopamine D4 receptors in the globus pallidus of mice (Shin et al., 2003).
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
262.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
128 °C