Documentos clave
8.01417
Sigma-Aldrich
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
for synthesis
Sinónimos:
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H8N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
136.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
219-956-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
245 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.9 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
125 °C (decomposes)
solubilidad
3.3 g/L
densidad
1.56 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+H2](N)\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
Clave InChI
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • The chemistry of aminoguanidine derivatives – preparation, crystal structure, thermal properties, and molecular docking studies of aminoguanidinium salts: Explores the preparation and properties of aminoguanidine derivatives, highlighting the versatility of aminoguanidinium salts in various chemical contexts (R Selvakumar et al., 2015).
Nota de análisis
Color (visual): white to off white
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable