Documentos clave
8.00857
Sigma-Aldrich
2-etoxietanol
for synthesis
Sinónimos:
Etilenglicol, Éter monoetílico del etilenglicol
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1098271
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-804-1
NACRES:
NA.22
Ensayo:
≥99.9% (GC)
bp:
135 °C (lit.)
presión de vapor:
3.8 mmHg ( 20 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
3.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
3.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.9% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
460 °F
potencia
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
14 %
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 40 °C
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chemical synthesis applications
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.930
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1