Documentos clave
8.00646
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
4-Nitrobenzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
4-(NO2)C6H4COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
167.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
200-526-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
crystals
potencia
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.1 (20 °C, 0.42 g/L in H2O, saturated solution)
mp
239-242 °C
densidad
1.61 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 239 °C
Melting range (upper value): ≤ 242 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2