69740
pET-21a(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
Sinónimos:
cloning vector, expression vector, vector
About This Item
Código UNSPSC:
41106610
NACRES:
NA.51
Productos recomendados
Nivel de calidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable