Documentos clave
69180-M
Sigma-Aldrich
6X Loading Buffer - Novagen
About This Item
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable