69015-M
pET-32a(+) DNA - Novagen
Sinónimos:
pET-32a(+) vector, pET-32a-c(+) Vectors
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Novagen®
Nivel de calidad
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
dry ice
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
The pET Vectors are supplied as purified plasmid DNA (10 µg). Each order of pET DNA also includes an Induction Control strain (supplied as a glycerol stock). Please contact technical service if you need additional information.
References
1. LaVallie, E.R., DiBlasio, E.A., Kovacic, S., Grant, K.L., Schendel, P.F. and McCoy, J.M. (1993) Bio/Technology 11, 187–193.
Aplicación
Advertencia
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable