676777
(±)-Verapamil, Hydrochloride
A papaverine derivative that blocks Ca2+ channels (principally the L-type) in smooth and cardiac muscle cells.
Sinónimos:
(±)-Verapamil, Hydrochloride, L-Type Calcium Channel Blocker V
descripción
Merck USA index - 14, 9950
Ensayo
≥99% (perchloric acid titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
methanol: 50 mg/mL
water: 70 mg/mL
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H](CCCC(C(C)C)(c2cc(c(cc2)OC)OC)C#N)(CCc1cc(c(cc1)OC)OC)C
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
Clave InChI
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Otras notas
Shchepotin, I.B., et al. 1994. Anticancer Res.14, 1027.
Janis, R., et al. 1987. Adv. Drug Res.16, 309.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable