Documentos clave
605206
Sigma-Aldrich
Thrombin, Citrate-Free, Human Plasma
Sinónimos:
Thrombin, Citrate-Free, Human Plasma
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
human plasma
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 9383
Formulario
liquid
actividad específica
≥2500 NIH units/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Native thrombin from human plasma. Formulation useful for procedures in which the presence of citrate is undesirable.
Native thrombin from human plasma. Key enzyme in the coagulation cascade. Converts fibrinogen to fibrin and activates factor XIII, which cross-links and stabilizes the fibrin polymer. Formulation useful for procedures in which presence of citrate is undesirable.
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Definición de unidad
One unit is determined by comparison with a standard curve prepared using the Bureau of Biologics standard thrombin.
Forma física
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.4.
Nota de preparación
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Nota de análisis
Homogeneous by SDS-PAGE
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1