573097
STAT3 Inhibitor III, WP1066
STAT3 Inhibitor III, WP1066, CAS 857064-38-1, is a cell-permeable AG490 tyrphostin analog that acts as a STAT3 pathway inhibitor. A potent anti-tumor agent.
Sinónimos:
STAT3 Inhibitor III, WP1066
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1nc(ccc1)\C=C(\C(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2)/C#N
InChI
1S/C17H14BrN3O/c1-12(13-6-3-2-4-7-13)20-17(22)14(11-19)10-15-8-5-9-16(18)21-15/h2-10,12H,1H3,(H,20,22)/b14-10+/t12-/m0/s1
Clave InChI
VFUAJMPDXIRPKO-LQELWAHVSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
STAT3 pathway
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable