Documentos clave
569404
Sigma-Aldrich
Streptavidin, β-Galactosidase Conjugate
This Streptavidin, β-Galactosidase Conjugate is validated for use in Enzyme Immunoassay, Immunohistochemistry.
About This Item
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
Nivel de calidad
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Streptavidin conjugated to β-galactosidase.
Aplicación
Enzyme Immunoassay (1:1000)
Immunohistochemistry (1:100)
Envase
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Forma física
In 100 mM glycine, 100 mM MgCl₂, 50 mM PBS, 1% BSA, pH 6.0.
Otras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable