5677
Spermine, Tetrahydrochloride
Sinónimos:
Spermine, Tetrahydrochloride
About This Item
Productos recomendados
descripción
RTECS - EJ7230000
Merck USA index - 14, 8743
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 20 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H2]CCC[N+H3]
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
Clave InChI
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
phospholipase C α
nNOS
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Escargueil-Blanc, I., et al. 1994. FASEB J.8, 1075.
Hu, J., et al. 1994. Neurosci. Lett. 175, 41.
Tompkins, T.A. and Moscarello, M.A. 1994. Biochim. Biophys. Acta1206, 1208.
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
Ask, A., et al. 1992. Cancer Lett.66, 29.
Chida, N., et al. 1992. Brain Res.593, 57.
Khan, A.U., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11428.
Messena, L., et al. 1992. J. Leukoc. Biol. 52, 585.
Pawelczyk, T., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.297, 328.
Shantz, L.M., et al. 1992. Biochem. J.288, 511.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable