565852
PTP Inhibitor XXXI, II-B08
The PTP Inhibitor XXXI, II-B08 controls the biological activity of PTP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
PTP Inhibitor XXXI, II-B08, CD45 Inhibitor V, FAP1 Inhibitor, LMWPTP Inhibitor, Lyp Inhibitor III, PTP1B Inhibitor IX, SHP1 Inhibitor IX, SHP2 Inhibitor VI, 3-(1-(3-(Biphenyl-4-ylamino)-3-oxopropyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)-6-hydroxy-1-methyl-2-phenyl-1H-indole-5-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
potencia
5.2 μM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
SHP2
Other PTPs
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Zhang, X., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 2482.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable