557403
RNA Polymerase III Inhibitor
RNA Polymerase III Inhibitor, CAS 577784-91-9, is a cell-permeable inhibitor of RNA Polymerase III (IC₅₀ = 27 and 32 µM for human and S. cerevisiae RNA Pol III, respectively).
Sinónimos:
RNA Polymerase III Inhibitor, ML-60218, N-[1-(3-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)]-2-chlorobenzenesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2[n](nc(c2)c3[s]c4c(c3C)cc(cc4)Cl)C)c1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C19H15Cl2N3O2S2/c1-11-13-9-12(20)7-8-16(13)27-19(11)15-10-18(24(2)22-15)23-28(25,26)17-6-4-3-5-14(17)21/h3-10,23H,1-2H3
Clave InChI
BVBDTTLISMIOJY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
activity against RNA Polymerase III
Envase
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable