Documentos clave
5.43899
Supelco
NMP
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinónimos:
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
99.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número índice de la CE:
212-828-1
NACRES:
NA.03
Ensayo:
≥99.5% (GC)
técnicas:
HPLC: suitable
bp:
202 °C/1013 hPa
presión de vapor:
0.32 hPa ( 20 °C)
Nombre del producto
1-Methyl-2-pyrrolidone, for liquid chromatography LiChrosolv®
presión de vapor
0.32 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
LiChrosolv®
grado
isocratic
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
245 °C
lim. expl.
1.3-9.5 % (v/v)
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.05% Water
transmitancia
300 nm, ≥50%
325 nm, ≥90%
350 nm, ≥97%
400 nm, ≥99%
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
temperatura de transición
flash point 91 °C
solubilidad
1000 g/L
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Novel transdermal bioadhesive surfactant-based system for release and solubility improvement of antimalarial drugs artemether-lumefantrine: This study utilizes 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) as a high-purity solvent in the formulation of a transdermal bioadhesive system, enhancing the solubility and delivery of antimalarial drugs. The application highlights NMP′s role in pharmaceutical formulations, particularly in improving drug efficacy and patient compliance (Volpe-Zanutto et al., 2021).
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Water: ≤ 0.05 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 325 nm): ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm): ≥ 97 %
Transmission (at 400 nm): ≥ 99 %
Otras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Información legal
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup