539741
PTP1B Inhibitor
PTP1B Inhibitor, CAS 765317-72-4, is a cell-permeable, selective, reversible and non-competitive allosteric inhibitor of PTP1B (IC₅₀ = 4 µM and 8 µM for PTP1B403 and PTP1B298, respectively).
Sinónimos:
PTP1B Inhibitor, 3-(3,5-Dibromo-4-hydroxy-benzoyl)-2-ethyl-benzofuran-6-sulfonicacid-(4-(thiazol-2-ylsulfamyl)-phenyl)-amide, PTP Inhibitor XXII
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(Nc5[s]ccn5)c1ccc(cc1)N[S](=O)(=O)c2cc3[o]c(c(c3cc2)C(=O)c4cc(c(c(c4)Br)O)Br)CC
InChI
1S/C26H19Br2N3O7S3/c1-2-21-23(24(32)14-11-19(27)25(33)20(28)12-14)18-8-7-17(13-22(18)38-21)41(36,37)30-15-3-5-16(6-4-15)40(34,35)31-26-29-9-10-39-26/h3-13,30,33H,2H2,1H3,(H,29,31)
Clave InChI
SXKBTDJJEQQEGE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PTP1B403
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable