Documentos clave
528105
Sigma-Aldrich
Picrotoxin, Anamirta cocculin
A potent antagonist of GABA receptors (IC₅₀ = 240 nM) at synapses in the central nervous system.
Sinónimos:
Picrotoxin, Anamirta cocculin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18O7 · C15H16O6
Número de CAS:
Peso molecular:
602.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 7415
Ensayo
≥98% (mixture of Picrotoxin and picrotin, HPLC)
Formulario
crystals
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to light yellow
solubilidad
aqueous base: 3 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O6[C@]87[C@H]6C[C@@]9([C@]8([C@H](OC7=O)C%10OC(=O)C9[C@@H]%10C(O)(C)C)C)O.O1[C@]32[C@@]4([C@H](OC3=O)C5OC(=O)C([C@@]4(CC21)O)[C@@H]5C(=C)C)C
InChI
1S/C15H18O7.C15H16O6/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9;1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3;6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t5-,6+,7?,8?,9-,13-,14-,15+;6?,7-,8?,9?,10+,13+,14+,15-/m10/s1
Clave InChI
VJKUPQSHOVKBCO-ZTYBEOBUSA-N
Descripción general
A potent antagonist of GABA receptors (IC50 = 240 nM) at synapses in the central nervous system. Inhibits 35S-TBPS binding to the Cl channel (IC50 = 1.7 µM). Picrotoxin is a mixture of one mole of picrotoxinin and one mole of picrotin.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
GABA receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 240 nM against GABA receptors
Advertencia
Toxicity: Highly Toxic (H)
Otras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Qian, H., and Dowling, J.E. 1994. J. Neurosci. 14, 4299.
Yoon, K.W., et al. 1993. J. Physiol.464, 423.
Akaike, N., et al. 1985. Experientia41, 70.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable