524400
Phorbol-12-myristate-13-acetate
≥98% (HPLC), solid, PKC activator, Calbiochem®
Sinónimos:
Phorbol-12-myristate-13-acetate, PMA, TPA, PKC Activator I, TPA, PMA, PKC Activator I
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Phorbol-12-myristate-13-acetate, Phorbol-12-myristate-13-acetate, CAS 16561-29-8, is the most common phorbol ester. Activates PKC at nanomolar concentrations.
Nivel de calidad
descripción
RTECS - QH4377000
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O([C@]21[C@H]([C@H]3[C@@]([C@H]4[C@](CC(=C3)CO)(C(=O)C(=C4)C)O)([C@@H]([C@H]2OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)C)O)C1(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
Clave InChI
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Kinase C
Envase
Advertencia
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Tepper, C.G., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 8443.
Oishi, K., and Yamaguchi, M. 1994. J. Cell. Biochem. 55, 168.
Macfarlane, D.E., and O’Donnell, P.S. 1993. Leukemia7, 1846.
Ghandi, V.C. and Jones, D.J., 1992. Neuropharmacol.31, 1101.
Hortelano, S., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 24937.
Kontny, E., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.227, 333.
Zanaboni, P.B., et al. 1992. J. Appl. Physiol.73, 2011.
Saltis, J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 261.
Beguinot, L., et al. 1985. Proc. Natl. Acad. Sci. USA82, 2774.
Perchellet, J. 1985. Carcinogenesis6, 567.
Nishizuka, Y. 1984. Science255, 1365.
Mastro, A. 1982. Lymphokines6, 263.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3