5.08509
NS309
Sinónimos:
NS309, Ca2+ -activated K+ Channels Activator, NS309, NS-309, NS 309
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 100 mM
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1[c]2[c](ccc1Cl)=C(C(=O)N=2)NO
InChI
1S/C8H4Cl2N2O2/c9-4-2-1-3-6(5(4)10)11-8(13)7(3)12-14/h1-2,14H,(H,11,12,13)
Clave InChI
CVOUSAVHMDXCKG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ca2+-activated K+ channels
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Morimura, K. et al. 2006. J. Pharmacol. Sci.100, 237.
Strobaek, D. et al. 2004. Biochim. Biophys. Acta.1665, 1.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable