Documentos clave
5.08161
Sigma-Aldrich
SNC80
Sinónimos:
SNC80, δ Opioid Receptor Agonist, SNC80
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H39N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
449.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
0.32 μM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
cream
solubilidad
1 M HCl: 100 mM
DMSO: 20 mM
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N3([C@H](CN([C@@H](C3)C)CC=C)C)[C@@H](c2cc(ccc2)OC)c1ccc(cc1)C(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C28H39N3O2/c1-7-17-30-19-22(5)31(20-21(30)4)27(25-11-10-12-26(18-25)33-6)23-13-15-24(16-14-23)28(32)29(8-2)9-3/h7,10-16,18,21-22,27H,1,8-9,17,19-20H2,2-6H3/t21-,22+,27-/m1/s1
Clave InChI
KQWVAUSXZDRQPZ-UMTXDNHDSA-N
Descripción general
A very potent and selective δ opioid receptor agonist (IC50 = 0.32 µM). Shown to induce dose- and time-dependent antinociception after i.c.v., i.th. and i.p. administration in mice. Widely used in studies of depression and inflammatory injuries. It is also reported to be acted upon heteromeric u-d receptors.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
Dela opioid receptor
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Pradhan, A., et al., 2013. Mol Pain.9, 8.
Saitoh, A., et al., 2012. Curr. Neuropharmacol.10, 231.
Metcalf. M. et al. 2012. ACS Chem. Neurosci.3, 505.
Bilsky, J., et al. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther.273, 359.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable