Documentos clave
5.06129
Sigma-Aldrich
α-(Methylamino)isobutyric Acid
Sinónimos:
α-(Methylamino)isobutyric Acid, Neutral Amino Acid Transporter A inhibitor, MeBIA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
water: 100 mM
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+H2](C(C)(C)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,6-3)4(7)8/h6H,1-3H3,(H,7,8)
Clave InChI
DLAMVQGYEVKIRE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A glutamine transport inhibitor selective for Na+-dependent amino acid transport system A. Used in studying the functional roles of neurotransmissions mediated by amino acids.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
Glutamine transporter
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Young, H., et al., 2013. Am. J. Physiology-Cell Physiology.298, C1401.
Lee, Y., et al., 2013. J. Psych. & Neurosci.: JPN.38, 183.
Blot, A., et al. 2009. Neurosci.164, 998.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable