5.05816
Xanomeline Oxalate
Sinónimos:
Xanomeline Oxalate, 3-(hexyloxy)-4-(1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole, Muscarinic Acetylcholine Receptor (mAChR) Agonist, Xanomeline
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 10 mM
ethanol: 25 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1nc(c(n1)C2=CCCN(C2)C)OCCCCCC.OC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C14H23N3OS.C2H2O4/c1-3-4-5-6-10-18-14-13(15-19-16-14)12-8-7-9-17(2)11-12;3-1(4)2(5)6/h8H,3-7,9-11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
ZJOUESNWCLASJP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Advertencia
Otras notas
Si, W., et al., 2010. Neurosci. Lett.473, 115.
Stanhope, et al., 2001. J. Exp. Pharmacol. Ther.299, 782.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable