4.80864
Disolución de hidróxido de potasio al 46 - 48%
EMPROVE® EXPERT
Fabricación farmacéutica
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
>13.5 (20 °C in H2O)
application(s)
parenterals
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
General description
Ofrecemos una gama de materias primas, disolventes y reactivos críticos de gran calidad, además de la documentación y la experiencia requeridas para cumplir los estrictos requisitos normativos. Además de nuestra completa cartera, también ofrecemos servicios de fabricación personalizados para satisfacer sus necesidades exactas. Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una amplia documentación que facilita el cumplimiento de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de toda la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
La disolución de hidróxido de potasio al 46-48 % se utiliza para ajustar el pH y para la limpieza in situ. La disolución de hidróxido de potasio al 46-48 % Emprove® Expert es adecuada para aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1