454578
Anti-Pan-NMDA NR1 Mouse mAb (R1JHL)
lyophilized, clone R1JHL, Calbiochem®
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
R1JHL, monoclonal
Formulario
lyophilized
no contiene
preservative
reactividad de especies
rat
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
isotipo
IgG
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation (3 µg/200 µg lysate)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
Rat cortex tissue extracts
Otras notas
Ishii, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 2836.
Monyer, H., et al. 1992. Science256, 1217.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable