454454
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
≥98% (HPLC), solid, human leukocyte elastase substrate, Calbiochem®
Sinónimos:
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Methoxysuccinyl-Ala-Ala-Pro-Val-p-nitroanilide, Soluble, specific substrate for human leukocyte elastase.
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
solubilidad
ethanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)26(38)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23,30H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,31,37,38)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
Clave InChI
JWYKDZIEIWGSBN-OSAZLGQLSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Substrate for human leukocyte elastase
Advertencia
Secuencia
Reconstitución
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable